(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethyl Alcohol, (R)-3,5-Bis(trifluoromethyl)-alpha-methylbenzyl Alcohol, (R)-1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethanol
PC0580-25G PC0580-5G PC0580-1G
APOSPC0580-25GEA 91.6 EUR InStock
APOSPC0580-25G APOSPC0580-5G APOSPC0580-1G
(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Formule: C₁₀H₈F₆O
MW: 258,16 g/mol
Point de fusion: 53…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093010
Numéro CAS: 127852-28-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité