(R)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl bis(trifluoromethanesulphonate) 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (R)-(-)-1,1'-Binaphthol-2,2'-bis(trifluoromethanesulphonate), (R)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol Bis(trifluoromethanesulphonate), (R)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol bis(trifluoromethanesulphonate), (R)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diyl bis(trifluoromethanesulphonate)
PC0614-25G
APOSPC0614-25GEA 142 EUR InStock
APOSPC0614-25G
(R)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl bis(trifluoromethanesulphonate) 98%
(R)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl bis(trifluoromethanesulphonate)
Formule: C₂₂H₁₂F₆O₆S₂
MW: 550,44 g/mol
Point de fusion: 80…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00274615
Numéro CAS: 126613-06-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité