1-Chloro-2-fluoro-3-nitrobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC063-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC063-1G APOSPC063-5G APOSPC063-25G
1-Chloro-2-fluoro-3-nitrobenzène 98%
1-Chloro-2-fluoro-3-nitrobenzène
Formule: C₆H₃ClFNO₂
MW: 175,55 g/mol
Point d'ébullition: 106 °C/5mmHg
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069417
Numéro CAS: 2106-49-2
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité