7-Fluoroquinaldine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 7-Fluoro-2-methylquinoline
PC0635-5G PC0635-10G
APOSPC0635-5GEA 72.5 EUR InStock
APOSPC0635-5G APOSPC0635-10G
7-Fluoroquinaldine
7-Fluoroquinaldine
Formule: C₁₀H₈FN
Point d'ébullition: 120 °C/15mmHg
Point de fusion: 47…51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683029
Numéro CAS: 1128-74-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité