Ethyl-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylate
PC0654-1G PC0654-5G
APOSPC0654-1GEA 109 EUR InStock
APOSPC0654-1G APOSPC0654-5G
Ethyl-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylate
Ethyl-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₀F₃NO₃
MW: 285,2200 g/mol
Point de fusion: 336 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173369
Numéro CAS: 26893-12-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité