Carmofur
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Fluoro-N-hexyl-2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidine-1(2H)-carboxamide, 5-Fluoro-1-hexylcarbamoyluracil
PC0659-1G PC0659-250MG PC0659-5G
APOSPC0659-1GEA 115 EUR InStock
APOSPC0659-1G APOSPC0659-250MG APOSPC0659-5G
Carmofur
Carmofur
Formule: C₁₁H₁₆FN₃O₃
MW: 257,27 g/mol
Point de fusion: 110…111 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00866284
Numéro CAS: 61422-45-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité