4-Fluoro-D-phenylalanine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-2-Amino-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid, H-D-Phe(4-F)-OH
PC0660-5G
APOSPC0660-5GEA 66.7 EUR InStock
APOSPC0660-5G
4-Fluoro-D-phenylalanine
4-Fluoro-D-phenylalanine
Formule: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183,1800 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063063
Numéro CAS: 18125-46-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité