4-Fluorocatechol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Fluoro-1,2-dihydroxybenzene, 4-Fluoropyrocatechol
PC0672-1G PC0672-5G PC0672-500MG
APOSPC0672-1GEA 125 EUR InStock
APOSPC0672-1G APOSPC0672-5G APOSPC0672-500MG
4-Fluorocatechol 97%
4-Fluorocatechol
Formule: C₆H₅FO₂
MW: 128,10 g/mol
Point de fusion: 90…91 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01317539
Numéro CAS: 367-32-8
EINECS: 226-356-9
ONU: 1759
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité