Ethyl-4,4-difluorocyclohexanecarboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC0689-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC0689-1G APOSPC0689-5G APOSPC0689-10G
Ethyl-4,4-difluorocyclohexanecarboxylate
Ethyl-4,4-difluorocyclohexanecarboxylate
Formule: C₉H₁₄F₂O₂
MW: 192,21 g/mol
Point d'ébullition: 84…86 °C/8mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788494
Numéro CAS: 178312-47-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité