Chlorure de 4-(trifluorométhyl)anilinium 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Aminobenzotrifluoride HCl, 4-Aminobenzotrifluoride hydrochloride, α,α,α-Trifluoro-p-toluidine HCl, α,α,α-Trifluoro-p-toluidine hydrochloride, 4-(Trifluoromethyl)aniline hydrochloride
PC0695-25G PC0695-5G
APOSPC0695-25GEA 342 EUR InStock
APOSPC0695-25G APOSPC0695-5G
Chlorure de 4-(trifluorométhyl)anilinium 97%
Chlorure de 4-(trifluorométhyl)anilinium
Formule: C₇H₇ClF₃N
MW: 197,59 g/mol
Point de fusion: 200 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007897
Numéro CAS: 90774-69-9
EINECS: 292-679-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité