4'-(2-Fluorophenyl)propiophenone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2'-Fluorobiphenyl-4-yl)propan-1-one
PC0701-10G PC0701-1G
APOSPC0701-10GEA 168 EUR InStock
APOSPC0701-10G APOSPC0701-1G
4'-(2-Fluorophenyl)propiophenone 97%
4'-(2-Fluorophenyl)propiophenone
Formule: C₁₅H₁₃FO
Point de fusion: 76…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236612
Numéro CAS: 37989-92-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité