4-Fluoro-N-(4-fluorobenzylidene)aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
PC0720-1G PC0720-5G
APOSPC0720-1GEA 80 EUR InStock
APOSPC0720-1G APOSPC0720-5G
4-Fluoro-N-(4-fluorobenzylidene)aniline
4-Fluoro-N-(4-fluorobenzylidene)aniline
Formule: C₁₃H₉F₂N
MW: 217,22 g/mol
Point de fusion: 63…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017950
Numéro CAS: 39769-09-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité