Acide 4-bromo-2,6-difluorobenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0737-100G PC0737-5G PC0737-25G
APOSPC0737-100GEA 210 EUR InStock
APOSPC0737-100G APOSPC0737-5G APOSPC0737-25G
Acide 4-bromo-2,6-difluorobenzoïque
Acide 4-bromo-2,6-difluorobenzoïque
Formule: C₇H₃BrF₂O₂
MW: 237 g/mol
Point de fusion: 198…204 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094085
Numéro CAS: 183065-68-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité