Acide (3,4-difluorophényl)métaborique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0760-100G PC0760-25G PC0760-500G
APOSPC0760-100GEA 85.7 EUR InStock
APOSPC0760-100G APOSPC0760-25G APOSPC0760-500G
Acide (3,4-difluorophényl)métaborique 98%
Acide (3,4-difluorophényl)métaborique
Formule: C₆H₅BF₂O₂
Point de fusion: 305…310 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00807405
Numéro CAS: 168267-41-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité