4-Fluoro-m-toluonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0774-10G PC0774-50G
APOSPC0774-10GEA 58.2 EUR InStock
APOSPC0774-10G APOSPC0774-50G
4-Fluoro-m-toluonitrile 98%
4-Fluoro-m-toluonitrile
Formule: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Point de fusion: 53…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788510
Numéro CAS: 185147-08-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité