3-(Pentafluorothio)aniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Aminophenylsulphurpentafluoride, 3-Aminophenylsulphur pentafluoride
PC0779-1G PC0779-25G PC0779-5G
APOSPC0779-1GEA 799 EUR InStock
APOSPC0779-1G APOSPC0779-25G APOSPC0779-5G
3-(Pentafluorothio)aniline 97%
3-(Pentafluorothio)aniline
Formule: C₆H₆F₅NS
MW: 218,17 g/mol
Point d'ébullition: 87 °C/3.2mmHg
Point de fusion: 35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00674199
Numéro CAS: 2993-22-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité