4-(Pentafluorothio)aniline 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Aminophenylsulphur pentafluoride
PC0780-1G PC0780-5G PC0780-25G
APOSPC0780-1GEA 50.9 EUR InStock
APOSPC0780-1G APOSPC0780-5G APOSPC0780-25G
4-(Pentafluorothio)aniline 98+%
4-(Pentafluorothio)aniline
Formule: C₆H₆F₅NS
MW: 219,18 g/mol
Point de fusion: 64…67 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01076203
Numéro CAS: 2993-24-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité