3-Bromophenylsulphur pentafluoride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-3-(pentafluorosulphanyl)benzene
PC0782-1G PC0782-25G PC0782-5G
APOSPC0782-1GEA 348 EUR InStock
APOSPC0782-1G APOSPC0782-25G APOSPC0782-5G
3-Bromophenylsulphur pentafluoride 95%
3-Bromophenylsulphur pentafluoride
Formule: C₆H₄BrF₅S
MW: 283,06 g/mol
Densité: 1.831 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03425927
Numéro CAS: 672-30-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité