3-Iodophenylsulphur pentafluoride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Iodo-3-(pentafluorosulphanyl)benzene
PC0787-1G
APOSPC0787-1GEA 212 EUR InStock
APOSPC0787-1G
3-Iodophenylsulphur pentafluoride
3-Iodophenylsulphur pentafluoride
Formule: C₆H₄F₅IS
MW: 330,575 g/mol
Point d'ébullition: 57 °C/0.75mmHg
Densité: 2.06 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03788513
Numéro CAS: 286947-67-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité