4-Iodophenylsulphur pentafluoride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0790-1G PC0790-5G PC0790-10G
APOSPC0790-1GEA 194 EUR InStock
APOSPC0790-1G APOSPC0790-5G APOSPC0790-10G
4-Iodophenylsulphur pentafluoride
4-Iodophenylsulphur pentafluoride
Formule: C₆H₄F₅IS
MW: 330,600 g/mol
Point d'ébullition: 50 °C/0.75mmHg
Point de fusion: 36 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03788514
Numéro CAS: 286947-68-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité