Tris(pentafluorophenyl)borane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0791-1G PC0791-5G
APOSPC0791-1GEA 29 EUR InStock
APOSPC0791-1G APOSPC0791-5G
Tris(pentafluorophenyl)borane 97%
Tris(pentafluorophenyl)borane
Useful component of Ziegler-Nattametallocene catalyst for polyolefins.J. Organomet. Chem., 1964, 2, 245
Formule: C₁₈BF₁₅
MW: 511,98 g/mol
Point de fusion: 126…131 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00269813
Numéro CAS: 1109-15-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité