3-(Pentafluorothio)benzaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0796-1G
APOSPC0796-1GEA 290 EUR InStock
APOSPC0796-1G
3-(Pentafluorothio)benzaldehyde 97%
3-(Pentafluorothio)benzaldehyde
Formule: C₇H₅F₅OS
MW: 232,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788517
Numéro CAS: 401892-80-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité