3,5-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC0797-25G
APOSPC0797-25GEA 137 EUR InStock
APOSPC0797-25G
3,5-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluène 97%
3,5-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluène
Formule: C₇H₃Cl₂F₃
MW: 215 g/mol
Point d'ébullition: 173…174 °C
Point de fusion: –13…–12 °C
Densité: 1.47 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00203929
Numéro CAS: 54773-20-5
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité