4-(Pentafluorothio)benzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Pentafluorosulphanyl)benzoic acid
PC0801-1G PC0801-5G
APOSPC0801-1GEA 290 EUR InStock
APOSPC0801-1G APOSPC0801-5G
4-(Pentafluorothio)benzoic acid 97%
4-(Pentafluorothio)benzoic acid
Formule: C₇H₅F₅O₂S
MW: 248,17 g/mol
Point de fusion: 192…193 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788718
Numéro CAS: 832-32-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité