1-(Methylsulphonyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-(trifluoromethoxy)phenyl sulphone
PC0819-10G PC0819-5G
APOSPC0819-10GEA 343 EUR InStock
APOSPC0819-10G APOSPC0819-5G
1-(Methylsulphonyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
1-(Methylsulphonyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₈H₇F₃O₃S
Point de fusion: 64…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00792426
Numéro CAS: 87750-51-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité