Acide 3-fluoro-2-méthoxybenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0828-1G PC0828-5G PC0828-25G
APOSPC0828-1GEA 34.8 EUR InStock
APOSPC0828-1G APOSPC0828-5G APOSPC0828-25G
Acide 3-fluoro-2-méthoxybenzoïque
Acide 3-fluoro-2-méthoxybenzoïque
Formule: C₈H₇FO₃
Point de fusion: 112…114 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00973972
Numéro CAS: 106428-05-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité