Ethyl-5-amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 5-amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
PC0837-10G PC0837-1G
APOSPC0837-10GEA 411 EUR InStock
APOSPC0837-10G APOSPC0837-1G
Ethyl-5-amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-5-amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₂FN₃O₂
MW: 249,2410 g/mol
Point de fusion: 153…154 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173917
Numéro CAS: 138907-68-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité