3-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC0839-250MGEA 35 EUR InStock
APOSPC0839-250MG APOSPC0839-5G APOSPC0839-1G
3-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde 99%
3-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde
Formule: C₈H₅F₃O₃
MW: 206,12 g/mol
Point de fusion: 56…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788527
Numéro CAS: 497959-31-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité