2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0840-5G PC0840-25G PC0840-100G
APOSPC0840-5GEA 55.1 EUR InStock
APOSPC0840-5G APOSPC0840-25G APOSPC0840-100G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,15 g/mol
Point de fusion: 85…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788528
Numéro CAS: 146539-83-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité