Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-6-fluorophenol 95%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

PC0846-100G
APOSPC0846-100GEA 163 EUR InStock
APOSPC0846-100G
2-Bromo-6-fluorophenol 95%
2-Bromo-6-fluorophenol


Formule: C₆H₄BrFO
MW: 191,0000 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788533
Numéro CAS: 2040-89-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité