(3-Chloro-4-fluorophenyl)thiourea
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC0851-1G PC0851-5G
APOSPC0851-1GEA 68.3 EUR InStock
APOSPC0851-1G APOSPC0851-5G
(3-Chloro-4-fluorophenyl)thiourea
(3-Chloro-4-fluorophenyl)thiourea
Formule: C₇H₆ClFN₂S
MW: 204,65 g/mol
Point de fusion: 236 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01571081
Numéro CAS: 154371-25-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité