Acide 6-fluoro-m-toluique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0854-25G PC0854-5G
APOSPC0854-25GEA 50.9 EUR InStock
APOSPC0854-25G APOSPC0854-5G
Acide 6-fluoro-m-toluique
Acide 6-fluoro-m-toluique
Formule: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Point de fusion: 160…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00092819
Numéro CAS: 321-12-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité