Chlorure de 2-fluoro-6-méthoxybenzoyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC0868-1G PC0868-5G
APOSPC0868-1GEA 42.2 EUR InStock
APOSPC0868-1G APOSPC0868-5G
Chlorure de 2-fluoro-6-méthoxybenzoyle
Chlorure de 2-fluoro-6-méthoxybenzoyle
Formule: C₈H₆ClFO₂
MW: 188,59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788536
Numéro CAS: 500912-12-9
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité