Acide (pentafluorophényl)métaborique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Dihydroxy(pentafluorophényl)borane
APOSPC0869-5GEA 62.6 EUR InStock
APOSPC0869-5G APOSPC0869-10G APOSPC0869-1G
Acide (pentafluorophényl)métaborique 97%
Acide (pentafluorophényl)métaborique
Formule: C₆H₂BF₅O₂
MW: 211,88 g/mol
Point de fusion: 250…255 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01074663
Numéro CAS: 1582-24-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité