Chlorure de 2,4,6-trifluorobenzènesulfonyle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,4,6-Trifluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC0878-1G PC0878-5G
APOSPC0878-1GEA 29 EUR InStock
APOSPC0878-1G APOSPC0878-5G
Chlorure de 2,4,6-trifluorobenzènesulfonyle 95%
Chlorure de 2,4,6-trifluorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₂ClF₃O₂S
MW: 230,59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01091015
Numéro CAS: 220239-64-5
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité