3-Fluoro-o-toluonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0883-25G PC0883-50G PC0883-5G
APOSPC0883-25GEA 63.8 EUR InStock
APOSPC0883-25G APOSPC0883-50G APOSPC0883-5G
3-Fluoro-o-toluonitrile 98%
3-Fluoro-o-toluonitrile
Formule: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788541
Numéro CAS: 185147-06-2
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité