3-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC0884-5G PC0884-1G
APOSPC0884-5GEA 149 EUR InStock
APOSPC0884-5G APOSPC0884-1G
3-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride 98%
3-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride
Formule: C₈H₆ClFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631251
Numéro CAS: 168080-76-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité