2-Amino-5-fluoropyridine 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0886-5G PC0886-10G PC0886-1G
APOSPC0886-5GEA 26.1 EUR InStock
APOSPC0886-5G APOSPC0886-10G APOSPC0886-1G
2-Amino-5-fluoropyridine 99%
2-Amino-5-fluoropyridine
Formule: C₅H₅FN₂
MW: 112,11 g/mol
Point de fusion: 93…99 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861120
Numéro CAS: 21717-96-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité