3-Fluoro-4-(trifluorméthyl)benzonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Cyano-2-fluorobenzotrifluoride, 3-Fluoro-4-trifluoromethylbenzonitrile
PC0891-100G PC0891-25G PC0891-5G
APOSPC0891-100GEA 183 EUR InStock
APOSPC0891-100G APOSPC0891-25G APOSPC0891-5G
3-Fluoro-4-(trifluorméthyl)benzonitrile 97%
3-Fluoro-4-(trifluorméthyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃F₄N
MW: 189,11 g/mol
Point d'ébullition: 194 °C
Point de fusion: 45…48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236280
Numéro CAS: 231953-38-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité