Ethyl iodofluoroacetate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0896-25G PC0896-5G
APOSPC0896-25GEA 335 EUR InStock
APOSPC0896-25G APOSPC0896-5G
Ethyl iodofluoroacetate 98%
Ethyl iodofluoroacetate
Formule: C₄H₆FIO₂
Point d'ébullition: 43 °C/3mmHg
Densité: >1.4 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01320733
Numéro CAS: 401-58-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité