1,2-Dibromo-1-chloro-1,2,2-trifluoroéthane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC0898-100GEA 132 EUR InStock
APOSPC0898-100G APOSPC0898-500G APOSPC0898-25G
1,2-Dibromo-1-chloro-1,2,2-trifluoroéthane 98%
1,2-Dibromo-1-chloro-1,2,2-trifluoroéthane
Formule: BrClFCCBrF₂
MW: 276,28 g/mol
Point d'ébullition: 93…94 °C
Point de fusion: –72,9 °C
Densité: 2,248 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039316
Numéro CAS: 354-51-8
ONU: 3082
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité