2'-Chloro-6'-fluoroacétophénone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2-Chloro-6-fluorophenyl)ethanone
PC0902-250MG PC0902-25G PC0902-5G PC0902-100G
APOSPC0902-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSPC0902-250MG APOSPC0902-25G APOSPC0902-5G APOSPC0902-100G
2'-Chloro-6'-fluoroacétophénone 97%
2'-Chloro-6'-fluoroacétophénone
Formule: C₈H₆ClFO
MW: 172,59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631390
Numéro CAS: 87327-69-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité