3-Chloro-5-fluoroanisole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Chloro-3-fluoro-5-methoxybenzene
PC0904-10G PC0904-5G
APOSPC0904-10GEA 97.3 EUR InStock
APOSPC0904-10G APOSPC0904-5G
3-Chloro-5-fluoroanisole 98%
3-Chloro-5-fluoroanisole
Formule: C₇H₆ClFO
MW: 160,58 g/mol
Point d'ébullition: 189 °C
Densité: 1.265 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 79.4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070770
Numéro CAS: 202925-08-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité