Acétate de 4-fluorophényle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Fluorophenyl Acetate, 1-Acetoxy-4-fluorobenzene, Acetic acid 4-Fluorophenyl acetate, 1-Acetoxy-4-fluorobenzene
PC0910-100G PC0910-25G PC0910-5G
APOSPC0910-100GEA 132 EUR InStock
APOSPC0910-100G APOSPC0910-25G APOSPC0910-5G
Acétate de 4-fluorophényle 98%
Acétate de 4-fluorophényle
Formule: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Point d'ébullition: 197…199 °C
Densité: 1.178 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041361
Numéro CAS: 405-51-6
EINECS: 609-847-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité