2H-Perfluoro-5,8-dimethyl-3,6,9-trioxadodecane 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-3-[[1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-[[1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-(1,2,2,2-tetrafluoroethoxy)propan-2-yl]oxy]propan-2-yl]oxy]propane
PC0919-5G PC0919-1G PC0919-25G
APOSPC0919-5GEA 147 EUR InStock
APOSPC0919-5G APOSPC0919-1G APOSPC0919-25G
2H-Perfluoro-5,8-dimethyl-3,6,9-trioxadodecane 95%
2H-Perfluoro-5,8-dimethyl-3,6,9-trioxadodecane
Formule: C₁₁HF₂₃O₃
MW: 618,09 g/mol
Point d'ébullition: 151…154 °C
Point de fusion: –106.7 °C
Densité: 1.723 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054715
Numéro CAS: 3330-16-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité