TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0921-100G PC0921-25G PC0921-500G
APOSPC0921-100GEA 33.5 EUR InStock
APOSPC0921-100G APOSPC0921-25G APOSPC0921-500G
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
Peptide coupling reagent.
Formule: C₁₁H₁₆BF₄N₅O
MW: 321,1 g/mol
Point de fusion: 195…205 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077413
Numéro CAS: 125700-67-6
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité