2-Bromo-4,5,6-trichloroaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Bromo-2,3,4-trifluoroaniline, 2-Bromo-4,5,6-trifluoroaniline
PC0936-1G PC0936-5G PC0936-10G
APOSPC0936-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC0936-1G APOSPC0936-5G APOSPC0936-10G
2-Bromo-4,5,6-trichloroaniline 98%
2-Bromo-4,5,6-trichloroaniline
Formule: C₆H₃BrF₃N
MW: 225,9900 g/mol
Point de fusion: 58…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013388
Numéro CAS: 122375-82-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité