1-Bromo-3-fluoro-4-nitrobenzène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromo-2-fluoronitrobenzène
APOSPC0939-100GEA 114 EUR InStock
APOSPC0939-100G APOSPC0939-25G APOSPC0939-5G
1-Bromo-3-fluoro-4-nitrobenzène 97%
1-Bromo-3-fluoro-4-nitrobenzène
Formule: C₆H₃BrFNO₂
MW: 220 g/mol
Point de fusion: 84…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01930221
Numéro CAS: 321-23-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité