2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0943-1G PC0943-250MG
APOSPC0943-1GEA 346 EUR InStock
APOSPC0943-1G APOSPC0943-250MG
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid 97%
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₇FO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862001
Numéro CAS: 481075-38-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité