1,1,2,3,3,4,4-Heptafluoro-1-butene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0952-25G PC0952-5G
APOSPC0952-25GEA 425 EUR InStock
APOSPC0952-25G APOSPC0952-5G
1,1,2,3,3,4,4-Heptafluoro-1-butene 97%
1,1,2,3,3,4,4-Heptafluoro-1-butene
Formule: C₄HF₇
Point d'ébullition: 21 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00155824
Numéro CAS: 680-54-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité